24-6670
Pyrogallol
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
1,2,3-Trihydroxybenzen, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogalussäure
About This Item
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 167.7 °C)
Assay
≥98.0%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
Methode(n)
toxicology assay: suitable
pH-Wert
5.8 (10 g/L)
bp
309 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
133-134 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
SMILES String
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChIKey
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges