24-5710
Kaliumthiocyanat
JIS special grade, ≥99.5%
Synonym(e):
Kaliumrhodanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
≥99.5%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
5.3-8.7 (25 °C, 97.2 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
173 °C (lit.)
SMILES String
[K]SC#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChIKey
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable