24-0970
Pepton aus tierischem Gewebe
SAJ first grade
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
animal
Qualität
SAJ first grade
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
InChIKey
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable