Merck
D2006
Dextrin aus Mais
Type I, powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-675-4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
corn
Quality Segment
type
Type I
form
powder
impurities
≤5% Reducing sugar
color
light yellow
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Application
Dextrins from corn starch are used in nutrition studies to understand the effects of fiber in diets on energy levels, intestinal flora, digestion and other physiological processes. Dextrin may be used or derivatized for use in areas such as the stimulation of immune response and colitis research.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrin aus Mais
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)