Merck
18-1710
Sigma-Aldrich
Lackmus -Lösung
blue
Synonym(e):
Kubel-Tiemanns Lackmus -Lösung
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verfügbarkeit
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Farbe
blue
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)