Wichtige Dokumente
18-0750
Blei(II)-Oxid
SAJ special grade, ≥99.5%
About This Item
Qualität
SAJ special grade
Dampfdruck
10 mmHg ( 0 °C)
Assay
≥99.5%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lead
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
886 °C (lit.)
SMILES String
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
InChIKey
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Zielorgane
Central nervous system,Kidney,Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges