Wichtige Dokumente
13-1980
4-Methoxyphenol
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonym(e):
4-Hydroxyanisol, 4-MP, HQMME, Hydrochinon-monomethylether, MEHQ, p-Guaiacol
About This Item
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
4.3 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97.0%
Selbstzündungstemp.
789 °F
Verfügbarkeit
available only in Japan
bp
243 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-57 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
InChIKey
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TYR(7299)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?