Wichtige Dokumente
13-1670
Salzsäure
35.0-37.0%, suitable for arsenic determination
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Salzsäure, suitable for arsenic determination, 35.0-37.0%
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Dampfdruck
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
35.0-37.0%
bp
>100 °C (lit.)
Dichte
1.18 g/L at 20 °C
Eignung
suitable for arsenic determination
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?