Merck
12-0440
Sigma-Aldrich
Giemsa-Färbung
Synonym(e):
Giemsa Farbstoff
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14ClN3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.80
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116100
PubChem Substanz-ID:
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
300 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChIKey
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Eignung
blood stain
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)