11-0220
Field′s reagent (B)
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
blood stain
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)