Wichtige Dokumente
07-3040
Diethylentriamin
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
2,2′-Diamindiethylamin, 2,2′-Imino-diethylamin, Bis(2-aminoethyl)amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
3.6 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
676 °F
Expl.-Gr.
6.7 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
bp
199-209 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Dichte
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCNCCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
InChIKey
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)