05-6080
Kupfer(II)-oxid
CP
Synonym(e):
Cupric oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: copper
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
InChIKey
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves