Merck
03-2850
Sigma-Aldrich
Siedesteinchen
CP
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Qualität
CP
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)