Merck
03-2710
Sigma-Aldrich
Bispyrazolon
JIS special grade, ≥97.0%
Synonym(e):
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-[4,4′-bi-(2-pyrazolin)]-5,5′-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.38
Beilstein:
572787
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
JIS special grade
Assay
≥97.0%
Form
powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
InChIKey
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)