Wichtige Dokumente
03-0360
Bariumhydroxid Octahydrat
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥98.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
12.5 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
78 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChIKey
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?