Wichtige Dokumente
03-0270
Bariumchlorid
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥98.0%
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
963 °C (lit.)
Dichte
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges