Wichtige Dokumente
01-4460
Ammoniumhydrogendifluorid
CP
Synonym(e):
Ammoniumbifluorid, Ätzpulver
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
125 °C (lit.)
SMILES String
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChIKey
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges