Wichtige Dokumente
01-2670
Aluminiumchlorid Hexahydrat
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdruck
1 mmHg ( 100 °C)
Assay
≥97.0%
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
2.5-3.5 (20 °C)
SMILES String
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
InChIKey
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Lungs
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?