Wichtige Dokumente
11417959001
Roche
SuRE/Cut™ Buffer A
pH 8.1-8.3 (37 °C), suitable for molecular cloning
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Verpackung
pkg of 5 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
molecular cloning: suitable
pH-Wert
8.1-8.3 (37 °C)
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
The term “Restriction enzyme” originated from the studies of Enterobacteria phage λ (lambda phage) in the laboratories of Werner Arber and Matthew Meselson.