Merck
10875406001
Roche
N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAG)
sufficient for ~50 tests
Synonym(e):
NAG
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for ~50 tests
Mol-Gew.
105.99 g/mol
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
activity assay: suitable
Farbe
white to light yellow-brown
Löslichkeit
water: soluble ~210 g/L at 68 °F (Stop reagent)
soluble ~71 g/L at 32 °F (stop reagent)
water: soluble (Buffer substance, lyophilized substrate)
Eignung
suitable for enzyme test
Anwendung(en)
life science and biopharma
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAG) wird hauptsächlich in kolorimetrischen Assays zur Bestimmung der N-acetyl-β-D-glucosaminidase in Urin verwendet. NAG hydrolysiert 3-Cresolsulfonphthaleinyl-N-acetyl-D-glucosaminid und setzt 3-Cresolsulfonphthalein frei, das photometrisch bei 580 nm gemessen wird.[1] Es ist ein intrazelluläres lysosomales Enzym, das im S3-Segment der proximalen Tubuluszellen und des distalen Nephrons vorkommt. Das Vorhandensein von NAG im Urin weist auf eine Organellenstörung im proximalen Tubulus hin. Personen über 70 Jahre haben erhöhte NAG-Werte.[2]
Anwendung
N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAG) wird zur Herstellung von Standards für die Bestimmung von N-acetyl-β-D-glucosaminidase im Urin[1] in der Life-Science-Forschung verwendet.
Verpackung
1 Kit mit 3 Komponenten
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Herstellung von Lösungen:
  1. Pufferlösung
    Inhalt von Flasche 1 in 55 ml bidestilliertem Wasser auflösen.
  2. Substratlösung
    Inhalt von Flasche 2 in 55 ml Lösung I auflösen.
  3. Stoppreagenz
    Inhalt von Flasche 3 in 110 ml bidestilliertem Wasser auflösen.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Stabilität der Lösungen:
Lösung II ist bei lichtgeschützter Lagerung bei 2 bis 8 °C 1 Monat lang stabil.
Lösung III ist bei 2 bis 8 °C 1 Monat lang stabil.
Stabilität der Probe:
Die N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase (NAG)-Aktivität sollte unmittelbar nach der Probenentnahme bestimmt werden. Getrübte Urinproben sollten zentrifugiert und der Überstand dekantiert werden. NAG ist bei einer Lagerung bei 2 bis 8 °C eine Woche und bei einer Lagerung bei -15 bis-25 °C einen Monat lang stabil.
Lagerung und Haltbarkeit
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Buffer Substance consisting of citric acid and potassium citrate
  • Lyophilized Substrate consisting of sodium 3-cresolsulfonphthaleinyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide and borax
  • Stop Reagent consisting of sodium carbonate
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anne-Sophie Truche et al.
Transplantation proceedings, 51(10), 3234-3243 (2019-11-17)
This study aimed to identify transplantation characteristics and biomarkers that predict outcomes for kidney transplant (KT) patients from donors after circulatory death (DCDs). Consecutive patients receiving a KT from a DCD in our center between 2014 and 2016 were included;
Clinical Nephrotoxins: Renal Injury from Drugs and Chemicals (2008)
Julia M Hofstra et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 23(8), 2546-2551 (2008-03-01)
An accurate prediction of prognosis in patients with idiopathic membranous nephropathy (iMN) would allow restriction of immunosuppressive treatment to patients who are at highest risk for end-stage renal disease (ESRD). Several markers of proximal tubular cell injury have been used
Raphael Allgaier et al.
Nephrology (Carlton, Vic.), 25(12), 888-896 (2020-08-26)
Chronic heart failure may lead to chronic kidney disease. Previous studies suggest tubular markers N-acetyl-b-D-glucosaminidase (NAG) and Kidney-injury-molecule-1 (KIM-1) as potential markers for the cardiorenal syndrome (CRS). The prognostic value of NAG and KIM-1 regarding implantable cardioverter defibrillator (ICD) shock
Maha Al-Asmakh et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 569402-569402 (2021-02-26)
Chronic kidney disease (CKD) may be fatal for its victims and is an important long-term public health problem. The complicated medical procedures and diet restrictions to which patients with CKD are subjected alter the gut microbiome in an adverse manner