Wichtige Dokumente
ZTSCXS
Millipore
ZipTip® Pipette Tips
strong cation exchange (SCX) resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL
Synonym(e):
Disposable pipette tips, Micro pipette tips
Größe auswählen
8 PKG
CHF 99.10
96 EA
CHF 724.00
CHF 99.10
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 PKG
CHF 99.10
96 EA
CHF 724.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
eCl@ss:
32033590
NACRES:
NB.24
CHF 99.10
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Materialien
polypropylene
resin (Strong cation exchange)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
ZipTip®
Parameter
4-70  °C temperature
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Bettvolumen
0.6 μL
Dicke
12 μm
Spitzen ID
3.375 mm
Spitze L
31 mm
Spitze AD
5.8 mm
Spitzenvolumen
10 μL
Volumen
1—10 mL
Porengröße
300 Å pore size
pH-Wert
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
Kapazität
5 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
Versandbedingung
ambient
Rechtliche Hinweise
ZIPTIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.