Wichtige Dokumente
ZLXM0D080
Milli-Q
Elix® Elektrodeionisationsmodul (EDI-Modul)
Water Purification by Electrodeionization (EDI) at 80 L/hr
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
resin (Mixed bed ion-exchange resin)
Leistungsmerkmale
removes remaining ions by electrodeionization
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Elix®
Parameter
80 L/hr flow rate
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HX
Allgemeine Beschreibung
Das Elix®-Elektrodeionisationsmodul (EDI-Modul) ist zum kontinuierlichen Deionisieren von Wasser nach der Umkehrosmose (RO) konzipiert. Das Elix®-Modul unterstützt die konsistente und verlässliche Abgabe von Reinwasser mit überlegener Qualität ohne Wartung und mit einem Durchfluss von 80 l/h.
Anwendung
Das nach der RO-EDI-Behandlung hergestellte Typ-2-Wasser entspricht den Anforderungen vieler allgemeiner Laboranwendungen (z. B. Probenvorbereitung, Puffer- und Reagensherstellung, Glaswarenreinigung) und als Speisewasser für Ausrüstung und Instrumente (z. B. Autoklaven, Geschirrspüler, Bewitterungs- und Stabilitätsprüfkammern, klinische Analysegeräte und Färbegeräte, Wasserstoffgeneratoren und Reinstwassersysteme).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Original-Ersatzteil für das Elix®-EDI-Modul – ZLXM0D080.
  • Enthält Mischbett-Ionenaustauscherharz.
  • Entfernt effizient verbleibende Ionen aus dem RO-gereinigten Wasser und erzeugt so reines Wasser von konstanter Qualität, unabhängig von der Qualität des Speisewassers (Leitfähigkeit, CO2-Spiegel) und der Leistung der RO-Kartusche.
  • Macht gefährliche chemische Regenerationsverfahren, den Austausch kostspieliger Harze, den Austausch von DI-Kartuschen oder das Hinzufügen von Weichmachern überflüssig.
  • Dadurch wird der zeitliche Wartungsaufwand reduziert und es werden niedrige und vorhersagbare Betriebskosten gewährleistet.
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany