Wichtige Dokumente
YY3009053
Millipore
O-Ringe, 90-mm-Filtergehäuse, PTFE
About This Item
UNSPSC-Code:
40161525
eCl@ss:
32031603
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE O-ring
Qualitätsniveau
Kompatibilität
for use with Stainless Steel Filter Holder, 90mm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Filterhalter aus Edelstahl sind für die Reinigung oder Sterilisation von Flüssigkeiten oder Gasen mittels Druckfiltration konzipiert. PTFE-beschichtete Stützsiebe ermöglichen das Autoklavieren mit eingesetzten Membranen.
YY3009000 Filterhalter, 90 mm, Edelstahl
Ersatzteile
XX2504705 Schlauchadapter, 1/4“ NPTM an 3/8“ I.D.
XX4204708 Entlüftungs-/Sicherheitsventil
YY3009053 O-Ringe, 90 mm Filtergehäuse, PTFE
YY3009054 Stützsieb, PTFE-beschichtet
YY2209058 Underdrain-Träger, 90 mm
YY2209059 Stützbeine