Wichtige Dokumente
YY2004K00
Millipore
ESP-Ventil-Ersatzteilkit
316L stainless steel, for cleaning and protecting ESP valves
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Materialien
316L stainless steel
fluoroelastomer O-ring
plastic caps
Verpackung
pkg of 1 unit
pkg of 10 Plastic caps
pkg of 3 Viton o-rings
pkg of 3 plug seals
pkg of 5 syringe needles
dilution
(Sanitary sampling)
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for cleaning and protecting ESP valves
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das ESP-Ventil-Ersatzteilkit ist ein Zubehörteil für die Desinfektion und den Schutz von hygienischen Millipore-Probennahmeventilen. Das hygienische Probennahmeventil ist ideal für die sterile Probenahme von hochreinem Wasser und anderen Flüssigkeiten in Verteilungsleitungen und Lagertanks.
Anwendung
Das ESP-Ventil-Ersatzteilkit wird für die Online-Probenahme und -Filtration von hochreinem Wasser und anderen Flüssigkeiten verwendet. Es eignet sich für traditionelle Keimbelastungsprüfungen bei Bier, Milchprodukten, Mineralwasser, pharmazeutischen Produkten, Softdrinks, Cider, Sportgetränken und Wein.
Komponenten
  • 3 Viton-O-Ringe
  • 5 Spritzennadeln
  • 3 Stopfendichtung
  • 10 Kunststoffkappen