Wichtige Dokumente
XX42V19TD-M
Millipore
Retentate Diaphragm Valves Polypropylene
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE diaphragm
polypropylene
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Fitting
3/4 in. sanitary clamp (polypropylene)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany