Wichtige Dokumente
LAGR04TP1
Millipore
Aervent®, 0,2 µm, Optiseal®-Kartusche
pore size 0.2 μm, OptiSeal® 4 in., matrix Aervent®
Synonym(e):
Optiseal® 0.2 µm 4′ Cartridge
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
27293007
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
steam-in-place compatible
Produktlinie
OptiSeal® 4 in.
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Methode(n)
gas filtration: suitable
Nennlänge Kartusche
4 in.
Verunreinigungen
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤10 mg/cartridge
Matrix
Aervent®
Porengröße
0.2 μm pore size
Kartuschencode
not applicable
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kartusche
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das sich an die GMP-Leitlinien der FDA hält.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt enthält eine PTFE-Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Hinweis zur Analyse
Bakterienrückhaltung
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM®-F838-Methode.
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24 Stunden in einem 70/30% IPA/Wasser-Gemisch bei kontrollierter Raumtemperatur
Rechtliche Hinweise
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTISEAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany