Merck
XX42PSG01L
Millipore
Digitales Manometer 3/4 Zoll, linksseitiger Tri-Clamp-Anschluss
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Qualitätsniveau
Parameter
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi)
Höhe
60 cm (23.5 in.)
Länge
18 cm
Breite
20 cm
Gewicht
3.2 kg
Fitting
3/4 in. sanitary clamp
Leistungsmerkmale und Vorteile
Der Minihalter und das digitale 3/4-Zoll-Manometer mit linksseitigem TC-Anschluss ist für die Prozessentwicklung und kleinvolumige pharmazeutische Fertigung ausgeführt.
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany