Dokumente
XX6700L15
Millipore
Druckmessgerät, 1/4 Zoll ASME
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
Industrial Pressure Gauge
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
316 stainless steel case
316 stainless steel stem(s)
Qualitätsniveau
ID
6.3 mm (0.25 in.)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Messgeräten und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Abgesehen von den erwähnten Ausnahmen besteht die Konstruktion aus Edelstahl der Serie 300.
Tri-Clamp(TC)-Fittings werden üblicherweise als 1 1/2", 2" usw. bezeichnet. 1 1/2" TC-Fittings werden an Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1" oder 1 1/2" angeschlossen 2" TC-Fittings können nur an Schläuche mit einem Außendurchmesser von 2" angeschlossen werden.
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.