Merck
VPPH102NB1
Millipore
Viresolve® Pro Shield H
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Modus 1.2 format, filtration area 0.07 m²
Synonym(e):
Viresolve® Pro Shield H Modus 1.2
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone O-ring
white device
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® Filter
Hersteller/Markenname
Viresolve®
Parameter
4.1 bar max. inlet pressure (60 psig)
Höhe
7.85 cm (3.09 in.)
L × B × H
7.9 cm (3.1 in.) × 18.2 cm (7.3 in.) × 9.2 cm (3.6 in.)
Länge
18.62 cm (7.33 in.)
Breite
9.22 cm (3.63 in.)
Filtrationsfläche
0.07 m2
membrane nominal area
0.07 m2
Gewicht
0.63 kg (1.39 lb)
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Fitting
3/4 in. inlet/outlet sanitary fitting(s)
1/8 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
Allgemeine Beschreibung
Viresolve® Pro Solution ist eine umfassende, flexible Template-Lösung zur Viruselimination in der Bioproduktion von mAb und rekombinanten Proteinen. Diese bewährte Lösung zur Viruselimination bietet die höchste Sicherheit der Rückhaltung und liefert Produktivität über ein breites Spektrum an Beschickungsstromeigenschaften.
Viresolve Pro Modus Devices werden typischerweise für die Filtration von Protein-Chargenvolumen im Pilot- und mittleren Maßstab eingesetzt. Die Viresolve® Pro Modus 1.2 Shield H bietet eine Filtrationsfläche von 0,07 m2 und wird primär für die Verarbeitung von Pilot- bzw. kleinen Volumina verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Herstellung im Pilot- und mittleren Maßstab
  • Drei verschiedene Größenformate
  • Komplett eigenständig (kein Halter erforderlich)
  • Vollständig entsorgbarer Einweg-Flüssigkeitsweg
  • Einheiten 100 % getestet mit Luft-/Wasser-Diffusion und mit dem Binary Gas Test
  • Shield / Shield H 100 % mit Aerosol getestet
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt wurde aus Material hergestellt, das den Kriterien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Lagerung und Haltbarkeit
4 °C - 30 °C
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Die EMD Millipore Corporation bestätigt, dass dieses Produkt der europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG vom 29. Mai 1997 entspricht. Dieses Produkt wurde unter Artikel 3 § 3 der Druckbehälterrichtlinie klassifiziert. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit anerkannten technischen Methoden entwickelt und hergestellt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. In Übereinstimmung mit Artikel 3 § 3 dieser Druckbehälterrichtlinie trägt dieses Produkt kein CE-Zeichen.