VPMD102NB1
Viresolve® Pro-Gerät
Parvovirus removal filter, Modus 1.2 format, filtration area 0.07 m²
Synonym(e):
Viresolve® Pro Device Modus 1.2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone gasket
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® Filter
Hersteller/Markenname
Viresolve®
Parameter
60 psig max. inlet pressure
Höhe
7.85 cm (3.09 in.)
Länge
18.62 cm (7.33 in.)
Breite
9.22 cm (3.63 in.)
Produktgröße
1.2 in.
Filtrationsfläche
0.07 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Fitting
1/4 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
3/4 in. sanitary TC inlet/outlet fitting(s)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Viresolve Pro Modus Devices werden typischerweise für die Filtration von Protein-Chargenvolumen im Pilot- und mittleren Maßstab eingesetzt. Viresolve® Pro Device Modus 1.2 bietet eine Filtrationsfläche von 0,07 m2 und wird primär für die Verarbeitung von Pilot- bzw. kleinen Volumina verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Herstellung im Pilot- und mittleren Maßstab
- Drei verschiedene Größenformate
- Komplett eigenständig (kein Halter erforderlich)
- Vollständig entsorgbarer Einweg-Flüssigkeitsweg
- Einheiten 100 % getestet mit Luft-/Wasser-Diffusion und mit dem Binary Gas Test
- Shield / Shield H 100 % mit Aerosol getestet
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von Organismen: Parovirus
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Proteinreinigung
- Verwendungszweck: Virusabreicherung
- Gebrauchsanweisung: Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Gebrauchsanleitung
- Lagerung: Bei Raumtemperatur aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Nach Sterilisation und einem kontrollierten Durchspülen mit einer Wassermenge von 50 l/m² wiesen die Proben weniger als 500 ppb TOC gemäß USP <64> und weniger als 1,3 µS/cm gemäß USP <64> auf.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich