Merck
UFSC05001
Amicon®-Rührzelle, 50 ml
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Synonym(e):
Stirred Cell
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031690
Materialien
316 stainless steel ring(s) (stir bar retaining)
316 stainless steel washer
Nylon connections (Luer on filtrate tubing)
Tygon® tubing (filtrate; E-3603)
polyacetal base
polyacetal support (for stir bar)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone body
polysulfone cap
polysulfone holder (for membrane)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Qualitätsniveau
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon®
Parameter
50 mL process volume
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
11.7 cm (4.6 in.)
Filterdurchm.
44.5 mm
Filtrationsfläche
13.4 cm2
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Dieses Amicon Rührzellenmodell bietet hohe Durchflussraten für Lösungen mit bis zu 10 % Makromolekülkonzentration. Kann eine schnelle Konzentrierung oder Salzentfernung, gefolgt von einer Konzentrierung derselben Einheit durchführen.
Prinzip
Druck
Verlinkung
Ersetzt: 5122
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.