TT-10L-BK
Monoklonale Kontrolle
BIOSCOT™ Monoclonal Control
Synonym(e):
Monoclonal Control
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
unpurified
Qualitätsniveau
Klon
monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pkg of 10 L
Konzentration
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
7.1-7.3
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Durch einen 0,22-μm-Endfilter filtriert
Haltbarkeit: 48 Monate ab dem Filtrationsdatum
Produktformulierung entspricht den Anforderungen der EU IVD-Verordnung.
Nur zur In-vitro-Verwendung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable