Merck
TSTP04700
Millipore
Isopore Membranfilter
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 3,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Isopore
Millipore
Parameter
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
22 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
<1%
Brechungsindex
n/D 1.6
Matrix
Isopore
Porengröße
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
Blasenpunkt
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Isopore Membran ist ein Polycarbonat, das eine Veranschaulichung der Probe auf der Membranoberfläche mithilfe eines optischen oder Elektronenmikroskops ermöglicht. Aufgrund ihres präzisen Porendurchmessers und der gleichbleibenden Porengröße ermöglicht sie eine genaue Probentrennung basierend auf der Größe. Sie kann nützlich für Chemotaxis-Assays, Luftüberwachung und epifluoreszente Mikroskopie sein.
Anwendung
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Zytologie
  • Überwachung der Luftqualität
  • Analyse auf Mikroplastik
Isopore Membranfilter wird wie folgt verwendet:
  • Filtrieren von Mikrokunststoffen in Zusammenhang mit Mikroben aus Meerwasserproben
  • zum Einwickeln und Verkapseln eines Tumors für die Implantation in Mäuse zum Nachahmen einer anti-angiogenen (AA) Therapie
  • zum Ausfiltrieren von Phytoplankton und großen Teilchen
  • zum Halten von Säugetierzelllinien für UV-Bestrahlungsstudien
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Isopore Membranen haben eine geringe Hintergrundinterferenz.
  • Teilchenrückhaltung auf der Membranoberfläche vorteilhaft für die Zählung und Analyse.
  • Nichthygroskopisches und transparentes Material.
  • Schnelle Probentrocknung und kurze Analysedauer.
  • Auch in einer braunen Variante erhältlich.
Vorsicht
Nach dem Autoklavieren kann die Fließrate ggf. reduziert sein.
Rechtliche Hinweise
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brittan S Scales et al.
mSphere, 6(3), e0085120-e0085120 (2021-06-10)
While it is now appreciated that the millions of tons of plastic pollution travelling through marine systems carry complex communities of microorganisms, it is still unknown to what extent these biofilm communities are specific to the plastic or selected by
Seung Won Jung et al.
Scientific reports, 11(1), 6983-6983 (2021-03-28)
We investigated the dynamics of the bacterial composition and metabolic function within Akashiwo sanguinea bloom using a 100-L indoor microcosm and metagenomic next-generation sequencing. We found that the bacterial community was classified into three groups at 54% similarity. Group I
Denian Wang et al.
Scientific reports, 7(1), 2365-2365 (2017-05-26)
Although anti-angiogenic (AA) therapy is widely used in clinical practice, it is often challenged by insufficient efficacy and intrinsic resistance. Some studies have reported that AA therapy can even increase tumor metastasis. However, whether this is due to a specific
Haohui Duan et al.
The Journal of cell biology, 219(6) (2020-05-12)
BRCA1/2 help maintain genomic integrity by stabilizing stalled forks. Here, we identify the E3 ligase RFWD3 as an essential modulator of stalled fork stability in BRCA2-deficient cells and show that codepletion of RFWD3 rescues fork degradation, collapse, and cell sensitivity