Merck
TANKSDS2ASM
Milli-Q
Automatisches Desinfektionsmodul (ASM)
Protects and preserves the integrity of stored pure water against bacterial proliferation and biofilm formation
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with SDS
Allgemeine Beschreibung
Dieses automatische Desinfektionsmodul (ASM) umfasst eine integrierte UV-Lampe zum Verhindern von Bakterienwachstum und Biofilmbildung in gespeichertem Reinwasser und auf Tankinnenflächen.
Zur Verwendung mit dem SDS 500 Reinwasserspeicher- und Verteilungssystem.
Anwendung
Das ASM schützt gespeichertes Wasser vor Bakterienproliferation und Biofilmbildung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 254-nm-UV-Lampe für eine germizide Wirkung.
Haftungsausschluss
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.