Merck
TANKBI030
Milli-Q
Lagertank
30 L underbench polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
Synonym(e):
30-Liter-Lagertank aus Polyethylen für unter den Tisch
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polyethylene reservoir
Leistungsmerkmale
Stores and protect pure water
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
30 kg operating weight (66.1 lb)
H × Durchm.
54 cm (21.3 in.) × 38 cm (14.96 in.), with Vent Filter clearence
Kapazität
30 L
Volumen
30 L
30000 mL
Kompatibilität
for use with AFS®
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
Allgemeine Beschreibung
Dieser 30-l-Lagertank aus Polyethylen (PE) für unter den Tisch erhält eine gleichbleibende Reinheit des gespeicherten Wassers und bietet effektiven Schutz vor Luftschadstoffen.
Das Reservoir speichert Reinwasser, das durch Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q® Direct, Direct-Q®, Direct-Q® UV, RiOs, RiOs Essential, AFS® D und AFS® Essential Wasseraufbereitungssysteme abgegeben wird.
Anwendung
Dieser PE-Lagertank ist eine verlässliche Speicherlösung für Ihr Reinwasser.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kompaktes, platzsparendes Design.
  • Integriert die neueste technische Entwicklung und moderne Merkmale zum Speichern von Wasser mit gleichbleibender Reinheit.
  • PE wurde aufgrund seiner minimalen Freisetzung extrahierbarer Stoffe ausgewählt.
  • Lichtundurchlässige Wände blockieren Sonnenlicht, um die Algenentstehung zu verhindern.
  • Eine glatte Innenfläche verhindert die Biofilmbildung.
  • Die zylindrische Form minimiert die Oberfläche in Kontakt mit Wasser.
  • Der konische Reservoirboden ermöglicht das vollständige Entleeren und erleichtert das Spülen beim Desinfizieren.
  • Reinwasser, das reibungslos am Tankboden eingespeist wird, verhindert die Absorption von Kohlenstoffdioxid.
  • Das vordere Ventil ermöglicht die manuelle Abgabe von Reinwasser.
  • Verteilungsventile erlauben die Verbindung anderer Laborausrüstung.
  • Der hermetisch verschlossene Deckel verhindert, dass Luft in den Tank eintritt.
  • Der Reservoirbelüftungsfilter (nicht enthalten) schützt das Wasser vor Luftschadstoffen.
  • Eine aseptische Überlauffunktion erhält die Wasserqualität, indem eine Retrokontamination aus dem Auslauf verhindert wird.
  • Eine große Öffnung an der Oberseite ermöglicht manuelle Reinigung während des Desinfektionsprozesses.
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany