SX0760E
Natriumsulfat
anhydrous, crystals, Meets ACS Specifications Tracepur®
Synonym(e):
Disodium Sulfate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
Tracepur®
Assay
≥99.0%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
≤1% Mesh size (100 and finer)
Verlust
≤0.5% loss on ignition
Farbe
white
pH-Wert
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
884 °C (lit.)
Löslichkeit
200 g/L
Dichte
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable