Merck
SX0760
Supelco
Natriumsulfat
anhydrous, crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Disodium Sulfate
About This Item
Lineare Formel:
Na2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-820-9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
meets USP/NF
Assay
≥99.0%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
Verlust
≤0.5% loss on ignition
Farbe
white
pH-Wert
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
884 °C (lit.)
Löslichkeit
200 g/L
Dichte
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
anhydrous, crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Hinweis zur Analyse
Assay99.0% minCalcium (Ca)0.01% maxChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.001% maxLoss on ignition0.5% maxMagnesium (Mg)0.005% maxNitrogen compounds (as N)5ppm maxPhosphate (PO4)0.001% maxPotassium (K)0.01% maxpH of a 5% solution at 25°C5.2-9.2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable