Merck
SX0143L
Supelco
Kieselgel
100-200 Mesh
Synonym(e):
Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41123003
EG-Index-Nummer:
231-545-4
Form
powder
Größe
100-200 mesh
Farbe
white
Partikelgröße
100-200 mesh
<2 mm
pH-Wert
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
100-200 Mesh
Hinweis zur Analyse
Color: White
Form: Powder
Mesh size (100 - 200): To pass test
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable