SSWP01300
MF-Millipore™ Membranfilter, 3 µm Porengröße
MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 3,0 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
30 L/min-cm2 air flow rate
320 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Durchmesser
13 mm
Filterdurchm.
13 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
6%
Brechungsindex
n/D 1.495
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
3.0 μm pore size
83 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Air monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3