Merck
SLGNDZ5
Millipore
Millex® Nylon syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0.2 μm Nylon syringe filter, Millex-GN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon membrane
high-density polyethylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Methode(n)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
3.9 cm2
Volumen
100 mL
Porengröße
0.2 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Anwendung
  • Dissolution testing
  • Automated sample filtration
  • Clarification of solutions containing high particle levels
Spezifikationen
For general laboratory use only
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für PFAS-Prüfungen mit modifizierter EPA-Methode 1633
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Sehen Sie sich Daten zu fluorierten Extractables, Wiederfindung und empfohlenen Filtrationsprodukten für PFAS-Prüfungen unter Anwendung einer modifizierten EPA-Methode 537.1 an.
Alle anzeigen