Merck
SF-CMTI-2
Sigma-Aldrich
ESGRO® Vollständig adaptierte C57/BL6 Maus ES-Zelllinie
Mouse
Synonym(e):
BRUCE-4 ES cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
ESGRO® Vollständig adaptierte C57/BL6 Maus ES-Zelllinie, The Embryonic Stem Cell Lines derived from murine strain C57/BL6J are selected for high targeting efficiency & proven germ line transmission.
Biologische Quelle
mouse
Hersteller/Markenname
Specialty Media
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Versandbedingung
liquid nitrogen
Allgemeine Beschreibung
Embryonale Stammzelllinien, die vom Mausstamm C57/BL6J stammen, auf eine hohe Zieleffizienz hin selektiert und als Keimbahnübertragung bewährt. Die Zellen werden als 2,5 x 106 ES-Zellen pro Fläschchen geliefert (ca. 2,5 Populationsverdopplungen pro Passage, Versand auf Trockeneis) und werden in der Passage 12 geliefert. Diese ES-Zelllinie wurde an serum- und feederfreie Zellkulturbedingungen voradaptiert und ist für die Verwendung mit dem ESGRO Complete Zellkultursystem vorgesehen.
Beschreibung der Zelllinie
Embryonale Stammzellen
Anwendung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Verpackung
2,5 x 106 EA
Lagerung und Haltbarkeit
Die Fläschchen sofort nach Erhalt in der Dampfphase von Flüssigstickstoff lagern, bis die Subkultur durchgeführt werden kann.
Rechtliche Hinweise
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Meifang Li et al.
Chinese medicine, 15, 83-83 (2020-08-11)
Huyang Yangkun Formula (HYYKF) was developed based on theory of traditional Chinese medicine as well as clinical experience and used to improve ovarian function of premature ovarian insufficiency (POI) patients. Transplantation of embryonic stem cells (ESCs) has great potential in
Jixue Li et al.
The CRISPR journal, 3(6), 470-486 (2020-11-05)
We describe a protocol for the precise integration of exogenous DNA into user-defined genomic loci in cultured cells. This strategy first introduces a promoter and a lox site to a specific location via a Cas9-induced double-strand break. Second, a gene
Baisakhi Mondal et al.
eLife, 9 (2020-04-17)
The mitotic deacetylase complex (MiDAC) is a recently identified histone deacetylase (HDAC) complex. While other HDAC complexes have been implicated in neurogenesis, the physiological role of MiDAC remains unknown. Here, we show that MiDAC constitutes an important regulator of neural
Questions
  1. Do you have any insights on whether Matrigel coating is not preferable for maintaining ESC pluripotency?
    1 answer
    1. The use of Matrigel is not recommended, as it is not well-defined and may activate adhesion and signaling receptors that promote differentiation.