Dokumente
SF002
Sigma-Aldrich
ESGRO Complete Basales Medium, 100 ml
The ESGRO Complete Basal Medium is a defined serum-free medium developed for use as a base medium for differentiation studies, for serum free culture of ES cells when used with LIF & BMP.
Synonym(e):
Mouse ES Cell Media
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.81
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Allgemeine Beschreibung
ESGRO Complete Basalmedium ist ein definiertes serumfreies Medium, das speziell entwickelt wurde für die Verwendung als Basismedium in Differenzierungsstudien, für serumfreie Kulturen von ES-Zellen bei Verwendung mit LIF und BMP sowie für routinemäßige Waschschritte bei der Zellpassagierung.
Anwendung
Routinemäßiges Waschen von Zellen.
Geeignet für serumfreie Kulturen von ES-Zellen bei Verwendung mit LIF und BMP.
Geeignet für die Verwendung als Basismedium für die Differenzierung nach Zugabe von beliebigen Differenzierungsfaktoren.
Das Medium kann auf Feeder-unabhängigen Zelllinien verwendet werden.
Physikalische Form
Serumfreie Basalmedium-Formulierung ohne BMP oder LIF.
pH 7,1 - 7,3
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °°C aufbewahren. Das Verfallsdatum der Charge auf dem Etikett beachten. Nach dem Auftauen bei 4 °C maximal einen Monat aufbewahren. NICHT WIEDER EINFRIEREN.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cOmplete is a trademark of Roche
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qi Long Ying et al.
Cell, 115(3), 281-292 (2003-11-26)
The cytokine leukemia inhibitory factor (LIF) drives self-renewal of mouse embryonic stem (ES) cells by activating the transcription factor STAT3. In serum-free cultures, however, LIF is insufficient to block neural differentiation and maintain pluripotency. Here, we report that bone morphogenetic
A critical appraisal of factors affecting the accuracy of results obtained when using flow cytometry in stem cell investigations: where do you put your gates?
Hughes O. R. et al.
Cytometry. Part A : the Journal of the International Society For Analytical Cytology null