Merck
SCNY00060
Millipore
Millipore® Steriflip® Vakuumröhrchenaufsatzfilter
pore size 60.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Synonym(e):
Steriflip® sterile Filtereinheit für Zentrifugenröhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Materialien
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Produktlinie
Steriflip®
Leistungsmerkmale
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Verpackung
pack of 25 ea
Parameter
45 °C max. temp.
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
138 mm
Kapazität
50 mL
Durchmesser
6.4 cm
Filterdurchm.
4 cm
Filtrationsfläche
7 cm2
Trichterkapazität
50 mL
Porengröße
60.0 μm pore size
Fitting
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Steriflip® Filtereinheit filtriert direkt in 50-mL-Standard-Zentrifugenröhrchen, womit der Filtrattransfer entfällt. Sie ist nützlich für die Sterilisation von wässrigen Lösungen (bis zu 50 ml), die Sterilfiltration von kleinen Mengen Kulturmedien, die Sterilfiltration von Puffern mit hochwertigem Protein oder niedermolekularen Komponenten sowie für die Zellisolation.
Anwendung
Nur für Forschungszwecke
Die Steriflip® sterile Filtereinheit für Zentrifugenröhrchen wird für die Isolierung von mesenchymalen Stromazellen und Fibroblasten aus der Nabelschnur und Glattmuskelzellen eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eliminiert den unsauberen Probentransfer mittels einem simplen, vakuumgestützten, geschlossenen System
  • Kann Zellen mit jedem der Nylon-Netzfilter mit verschiedenen Porengrößen aus Zelltrümmern isolieren
  • Ideal für die Sterilisation kleiner Mengen Kulturmedien
  • Passt auf gängige 50-ml-Zentrifugenröhrchen, wodurch unnötige Materialien, Zeit und das Risiko von Verschüttung eliminiert werden
Rechtliche Hinweise
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ye Gao et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 630228-630228 (2021-04-17)
Non-invasive biomarkers to identify patients with bladder outlet obstruction (BOO)-related dysfunction are still needed to guide clinical practice. The current study aims to investigate molecular alterations and biomarkers associated with partial BOO (PBOO) in rats. Sprague-Dawley rats were used to
J Robert Smith et al.
Stem cells international, 2016, 6810980-6810980 (2016-03-12)
Umbilical cord derived mesenchymal stromal cells (UC-MSCs) are a focus for clinical translation but standardized methods for isolation and expansion are lacking. Previously we published isolation and expansion methods for UC-MSCs which presented challenges when considering good manufacturing practices (GMP)
Artikel
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.