Merck
SCM037
Sigma-Aldrich
FibroGRO® Xeno-Free Human Fibroblast Expansion Medium
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Millipore
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Aufnahme
sample type epithelial cells
Versandbedingung
dry ice
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FIBROGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable