Merck
RDYSTRM20
Millipore
ReadyStream® Medienabgabeeinheit
For convenient dispensing of large amount of food testing media in short time
Synonym(e):
Automatische Medienabgabeeinheit, Präparator für konzentrierte Medien
About This Item
UNSPSC-Code:
13102014
NACRES:
NB.24
Aufnahme AC/DC
24 V / 24 V DC
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
ReadyStream®
system H × D × L
46.6 cm × 35.3 cm × 23.1 cm
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with ReadyStream® system
Allgemeine Beschreibung
Die ReadyStream® Medienabgabeeinheit ist zum Abgeben von sterilen Medien, die mit der ReadyStream® Medieneinheit hergestellt wurden, als Teil des ReadyStream® Systems konzipiert
Die Abgabeeinheit umfasst folgende Teile:
  • Graduierter Ständer der Einheit (zum Anpassen der Abgabehöhe).
  • Markierte Positionen für normale und große ReadyStream® Beutelhalter.
  • Beutelhaltermagnet.
  • Kontroll-Panel.
Die ReadyStream® Medienabgabeeinheit gibt kleine und gepoolte Probenmedienvolumen durch vorprogrammierte oder kundenspezifische Parameter direkt in Probenbeutel oder Behälter ab. Die hergestellten Medien können direkt ohne Autoklavieren verwendet werden.
Die ReadyStream® Medienabgabeeinheit kann auch zum Abgeben von sterilem Wasser nach Bedarf und Anforderungen des Anwenders verwendet werden.
Das ReadyStream® System kann sterile Medien mit minimalem Eingreifen des Anwenders herstellen und abgeben. Das Tisch-Design spart Platz im Labor und Zeit bei kritischen Experimenten sowie der täglichen Routine.
Anwendung
Die ReadyStream® Medienabgabeeinheit wird zum Abgeben von sterilen Medien in normale und große Beutel (je nach Anwendung) verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schraube zur Höhenanpassung.
  • Aseptische Abgabe.
  • Kundenspezifische Programmierung möglich.
  • Abgabe von nur Wasser möglich.
Leichte Wartung:
Sonstige Hinweise
Erforderliche Komponenten, die nicht enthalten sind: ·
Diese Katalognummer enthält nicht alle Komponenten, die für die Installation des ganzen ReadyStream® Systems erforderlich sind.
Die folgenden Teile müssen separat für das Produkt bestellt werden:
  • RDYSTRM10.
  • RDYSTRM30.
  • RDYSTRM40.
  • RDYSTRM90.
  • RDYSTRAIN01. ·
Ein länderspezifisches Stromkabel, das für die lokale Stromversorgung geeignet ist. ·
Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Katalognummer.
Für Zugriff auf das ReadyStream® Data Matrix Generator Tool klicken Sie bitte auf folgenden Link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/readystream-data-matrix-generator
Rechtliche Hinweise
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Verwandter Inhalt
Die Revolution in der Medienherstellung – Neue Lösung für die Medienherstellung und -entnahme in Lebensmittellaboren
The Revolution in Media Preparation - New solution for media preparation and dispensing for food testing labs