Merck
RDYSTRAIN01
Millipore
ReadyStream® Mesh-Sieb
Mesh Strainer to be used as needed to reduce particles upstream of ReadyStream®
Synonym(e):
Partikelsieb
About This Item
UNSPSC-Code:
13102014
NACRES:
NB.51
Verpackung
pkg of 1 unit
system L × W × H
21 cm × 10 cm × 5 cm
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with ReadyStream® System
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das ReadyStream® Mesh-Sieb ist ein Zubehörteil, das mit dem ReadyStream® System verwendet wird. Das Mesh-Sieb gewährleistet die Reduktion von Partikeln, die zum ReadyStream® Instrument wandern, und verbessert dadurch die Leistung und Lebensdauer der Ausrüstung.
Anwendung
Das ReadyStream® Mesh-Sieb soll als Vorfilter, der dem ReadyStream® Instrument vorgeschaltet ist, dienen.
Rechtliche Hinweise
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany