Wichtige Dokumente
PWRCABLETW
Millipore
Power Cable Taiwan
About This Item
UNSPSC-Code:
23151819
eCl@ss:
32031690
Höhe
1 in.
25 mm
Qualitätsniveau
Breite
1 in.
Tiefe
12 in.
Gewicht
8 oz
Kompatibilität
for use with INTEGRITEST® 5
Lagertemp.
2-30°C
Rechtliche Hinweise
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany