Merck
PSHT004S5
Millipore
Millicell® 96-Well-Platte
pore size 4.0 μm, polycarbonate membrane, sterile
Synonym(e):
96-Well Millicell Plate, Millicell Plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.13
Materialien
flat wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Qualitätsniveau
Beschreibung
Polycarbonate, 0.4 μm pore size, sterile, 96-well cell culture plate, 96-well receiver tray and lid, pack of 5
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
75-100 μL sample volume
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Höhe
26.2 mm
Länge
128 mm
Breite
84.8 mm
Filtrationsfläche
0.11 cm2
Plattengröße
96 wells
Arbeitsvolumen
75 μL
Matrix
Isopore
Porengröße
0.4 μm pore size
4.0 μm pore size
Aufnahme
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die patentierten Millicell-Zellkulturplatteneinsätze ermöglichen das Wachstum und die Differenzierung von endothelialen und epithelialen Zelllinien, einschließlich Caco-2 Zellen.
Die Millicell-Platten sind mit einer 0,4-µm-PCF-Membran sowie mit PET-Membranen in mehreren unterschiedlichen Porengrößen erhältlich. Die Zellkulturplatte ist äußerst anwenderfreundlich. Sie besitzt z.B. einen apikalen Führungskanal als Pipettierhilfe und einen basolateralen Zugang. Um die Gefahr einer Kontamination des Monolayers zu reduzieren, sind die Membranplatten mit Füßen ausgestattet, die eine direkte Berührung mit der Arbeitsoberfläche verhindern, wenn die Platte aus der Anzuchtwanne genommen wird. Die tränenförmigen Wells der Auffangplatte verhindern Luftblasen, wenn die beiden Platten zusammengesetzt werden.
Millicell-Platten sind für die Anzucht und Kultivierung von Zell-Monolayern optimiert. Zellen, die auf Millicell-Platten angezüchtet werden, wachsen besser als auf Kunststoff, da Nährstoffe sowohl von der apikalen als auch der basolateralen Seite zugeführt werden können. Zellwachstum und ­funktion sind damit ähnlich wie unter In-vivo-Bedingungen. Millicell-Platten sind für die Analyse sowie für die Zellkultivierung konzipiert und können manuell oder mit automatisierten Systemen für das Aussäen, den Mediumwechsel und das Waschen von Zellen eingesetzt werden.
Mit diesem Komplettsystem können Sie Zellen auf ein und derselben Membranplatte kultivieren und analysieren. Die Platte kann entweder mit einer Einzelwell- oder Multiwell-Anzuchtwanne verwendet werden Für die Analyse von Transportvorgängen wird die Millicell-Platte dann einfach in eine Multiwell-Transportplatte überführt.
Das Design der Platten verbessert:
– die Kompatibilität mit „Seed-and-Feed“ Systemen
– die Kompatibilität mit automatischen Systemen zur Flüssigkeitszufuhr und Multipipetten
– den basolateralen und apikalen Zugang zu den Zellen
– die Kompatibilität mit Systemen zur Messung des transepithelialen elektrischen Widerstandes (TEER)
Filtercode: PCF
Verpackung
Großpackung
Komponenten
96-Well-Zellkulturplatte (5), 96-Well-Auffangplatte (5), Deckel (5)
Physikalische Form
Farbcode: Transparent
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Ja
Rechtliche Hinweise
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Application note on Drug transport assays in a 96-well system using Millicell-96 System from Millipore.
Protokolle
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Verwandter Inhalt
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.