Fortfahren mit
PSHT004
Millicell® 96-Well-Platte
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane, sterile, Tissue Culture (TC)-treated surface, automation compatible
Synonym(e):
Zellkulturplatte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 887.00
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’380.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32039006
Material:
polycarbonate membrane, polystyrene plate
Pore size:
0.4 μm
Sterility:
sterile, γ-irradiated
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
CHF 887.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
polycarbonate membrane, polystyrene plate
description
  • 1/pk components: 96 well cell culture plate (1), Single well feeder tray (1), 96 well receiver plate (1), Lid (2)
  • 5/pk components: 96 well cell culture plate (5),Single well feeder tray (5), Lid (5)
sterility
sterile, γ-irradiated
shelf life
3 yr
feature
100x106 pores/cm2 (pore density), automation compatible
manufacturer/tradename
Millicell®
technique(s)
cell attachment: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable, drug transporter assay: suitable, permeability assay: suitable, toxicology assay: suitable
L × W × H
127.76 mm × 85.47 mm × 20.32 mm, with lid
filtration area
0.11 cm2
plate size
96 wells
working volume
0.075 mL
pore size
0.4 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Millicell-Kulturplatteneinsätze sind patentierte Einheiten, die entwickelt wurden, um das Zellwachstum und die Differenzierung von Endothel- und Epithelzelllinien, einschließlich CaCo-2, zu unterstützen.
Millicell-Einheiten sind mit 0,4 µm PCF und verschiedenen PET-Membran-Porengrößen erhältlich. Die Platte ist auf maximalen Benutzerkomfort ausgerichtet und verfügt über Funktionen wie eine apikale Unterstützung für leichteres Pipettieren und einen basolateralen Zugang. Um das Risiko einer Kontamination des Monolayers zu verringern, haben die Membranplatten Füße, die eine direkte Berührung mit der Arbeitsoberfläche verhindern, wenn die Platte von der Anzuchtwanne entfernt wird. Die tränenförmige Form der Auffang-Wells verhindert das Auftreten von Luftblasen beim Zusammensetzen der Platten.
Millicell-Platten sind für Anzucht und Kultivierung von hochintegrierten Zell-Monolayern optimiert. Zellen, die auf Millicell-Plattenmembranen gezüchtet werden, wachsen besser als auf Kunststoff, da die Zellen sowohl apikal- als auch basolateralseitig mit Nährstoffen versorgt werden. Zellwachstum und Funktion ahmen In vivo-Umstände genauer nach. Millicell-Platten sind sowohl für die Analyse als auch für das Zellwachstum konzipiert. Sie können mit manuellen oder automatischen Systemen für das Aussäen oder Füttern von Zellen oder Auswaschen von Systemen verwendet werden.
Mit diesem Komplettsystem können Zellen in einer einzigen Membranbodenplatte kultiviert, gefüttert und analysiert werden. Die Platte kann sowohl mit einer Einzel-Well- als auch mit einer Multi-Well-Anzuchtwanne verwendet werden. Zum Zeitpunkt der Transportanalyse wird die Platte zur Analyse einfach in eine Multi-Well-Transportwanne übertragen.
Dieses effiziente Design optimiert die Funktionalität durch:
- die Kompatibilität mit Seed-and-Feed-Systemen
- die Kompatibilität mit automatisierten Systemen zur Handhabung von Flüssigkeiten und Mehrkanalpipetten
- Basolateralen und apikalen Zugang zu den Zellen
- Kompatibilität mit Systemen zur Messung des transepithelialen elektrischen Widerstands (TEER)
Features and Benefits
  • Enhanced Cell Growth: Cells cultured on Millicell plates exhibit better growth compared to traditional plastic, as they receive nutrients from both the apical and basolateral sides, mimicking in vivo conditions.
  • User-Friendly Design: Incorporates apical assist for easy pipetting and basolateral access. Tear drop-shaped receiver wells prevent air bubbles during assembly.
  • Streamlined Workflow: The complete system allows for simultaneous growth, feeding, and analysis within one membrane-bottom plate, simplifying workflows.
  • Automation Compatible: Designed to work seamlessly with seed-and-feed systems, automated liquid handling, and TEER measurement systems, enhancing laboratory efficiency.
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PSHT004S5PSRP004PSMT010R
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
manufacturer/tradename
Millicell®
manufacturer/tradename
Millicell®
manufacturer/tradename
Millicell®
manufacturer/tradename
Millicell®
material
polycarbonate membrane, polystyrene plate
material
polycarbonate membrane, polystyrene plate (96 well)
material
clear PET membrane, polystyrene plate
material
polycarbonate membrane, polystyrene plate
pore size
0.4 μm
pore size
0.4 μm
pore size
1 μm
pore size
5 μm
sterility
γ-irradiated, sterile
sterility
γ-irradiated, sterile
sterility
γ-irradiated, sterile
sterility
γ-irradiated, sterile
feature
100x106 pores/cm2 (pore density), automation compatible
feature
100x106 pores/cm2 (pore density), automation compatible
feature
2x106 pores/cm2 pore density, automation compatible
feature
lid, automation compatible
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millicell® 96-Well-Platte