Merck
PMEF-NL-P1
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® primäre embryonale Fibroblasten der Maus
PMEF, Neo Resistant, Strain FVB, Not Treated, Passage 1
Synonym(e):
Embryonale Mausfibroblasten
Größe auswählen
1 VIAL
CHF 376.00
CHF 376.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 VIAL
CHF 376.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.75
CHF 376.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Specialty Media
EmbryoMax®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Versandbedingung
liquid nitrogen
Allgemeine Beschreibung
Mit der Produktreihe an pMEF-Zellen von EmbryoMax wird Forschern eine praktische Lösung zur Kultivierung embryonaler Stammzellen (ES-Zellen) geboten und so die Notwendigkeit einer zeitaufwändigen Isolierung und Vorbereitung von Feeder-Zellen eliminiert. Viele Protokolle zu embryonalen Stammzellkulturen erfordern die Verwendung von primären Mausembryo-Fibroblastenzellen (pMEF-Zellen). In diesen Protokollen werden ES-Zellen üblicherweise auf einer Monoschicht der pMEF-Feeder-Zellen kultiviert. Feeder-Zellen spielen in der Kultivierung von Stammzellen eine wesentliche Rolle; sie sezernieren verschiedene wichtige Wachstumsfaktoren in das Medium, die zur Erhaltung pluripotenter Stammzellen beitragen, und fördern durch eine zelluläre Matrix das Wachstum von ES-Zellen.
PMEF-NL-P1 sind neomycinresistente primäre Mausembryonen-Fibroblasten (PMEFs) mit geringer Passage, die an Tag 13 aus FVB-Mausembryonen isoliert wurden. Die Zellen wurden NICHT mitotisch unterbrochen. PMEFs sind die traditionellen Feeder-Zellen, die das Wachstum undifferenzierter muriner und humaner pluripotenter Stammzellkulturen unterstützen. Darüber hinaus weisen Fibroblasten-Primärkulturen mit geringer Passage eine hohe proliferative Kapazität auf und können für die Reprogrammierung verwendet werden. Es ist bekannt, dass die Effizienz der Zellreprogrammierung mit jeder Passage abnimmt, vermutlich aufgrund der verringerten proliferativen Kapazität von PMEFs in späteren Passagen. Bei diesen unbehandelten PMEF-Zellen handelt es sich um hochwertige Mäusefibroblasten mit geringer Passage (P1), die erfolgreich in iPS-Zellen mit hoher Effizienz umprogrammiert wurden. Sie können verwendet werden, um die Mechanismen der Reprogrammierung zu untersuchen oder sie zu erweitern und mit γ-Bestrahlung oder Mitomycin-C zu behandeln, um wachstumsarretierte Feeder-Zellen zu erhalten. Vollständige Kulturen und Medien für PMEF-Zellen finden Sie im Murine Embryonic Stem Cell Culture Manual.
Beschreibung der Zelllinie
Primäre Mausembryo-Fibroplasten
Anwendung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Verpackung
1 x 106 Zellen
Physikalische Form
Gefroren in EMD-Millipore-Gefriermedium (S-002-D) mit DMSO bereitgestellt.
Lagerung und Haltbarkeit
Fläschchen sollten nach Erhalt bei -80 °C aufbewahrt werden. Bei einer längeren Aufbewahrung als 6 Monate können die Fläschchen in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff bis zu 2 Jahre gelagert werden (Deckel muss fest aufsitzen).
Rechtliche Hinweise
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).